Läs mer
Fenoprofen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenoprofen |
| CAS | 29679-58-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C15 H14 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benzeneacetic acid, α-methyl-3-phenoxy-, Hydratropic acid, m-phenoxy- (8CI), α-Methyl-3-phenoxybenzeneacetic acid, (±)-2-(3-Phenoxyphenyl)propionic acid, (±)-Fenoprofen, (±)-m-Phenoxyhydratropic acid, 2-(3-Phenoxyphenyl)-1-propanoic acid, 2-(3-Phenoxyphenyl)propanoic acid, 2-(3-Phenoxyphenyl)propionic acid, 2-(m-Phenoxyphenyl)propionic acid, 3-Phenoxyhydratropic acid, Fenoprofen, Lilly 53858, dl-2-(3-Phenoxyphenyl)propionic acid, m-Phenoxyhydratropic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O3/c1-11(15(16)17)12-6-5-9-14(10-12)18-13-7-3-2-4-8-13/h2-11H,1H3,(H,16,17) |
| LEDER | CC(C(=O)O)c1cccc(Oc2ccccc2)c1 |
| IUPAC-namn | 2-(3-phenoxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.27 |
| Visa mer |