Läs mer
Fenoterolhydrobromid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11455461 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455461 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11455461 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215803991
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenoterol hydrobromide
CAS 13392-18-2
Färg Vitt
Molekylformel C17H21NO4
Kvantitet 1 g
Synonym fenoterol, phenoterol, fenoterolum, berotec, fenoterolum inn-latin, berotek, p-hydroxyphenylorciprenaline, p-hydroxyphenyl-orciprenaline, fenoterol usan:ban:inn, 1-3,5-dihydroxyphenyl-1-hydroxy-2-4-hydroxyphenyl isopropylamino ethane
InChI-nyckel LSLYOANBFKQKPT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(CC1=CC=C(C=C1)O)NCC(C2=CC(=CC(=C2)O)O)O
IUPAC-namn 5-[1-hydroxi-2-[1-(4-hydroxifenyl)propan-2-ylamino]etyl]bensen-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 303.358
PubChem CID 3343
ChEBI CHEBI:149226
Formel vikt 384.3
Fysisk form Pulver