Läs mer
Fenothiocarb 100 μg/mL in Toluene, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30315372
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30315372 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30315372 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREXA13497500TO
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenothiocarb
CAS 62850-32-2
Analyt- eller komponentnamn Fenothiocarb
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H19 N O2 S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym S-(4-Phenoxybutyl) Dimethylcarbamothioate, S-(4-Phenoxybutyl) Ester N,N-Dimethyl-carbamothioic Acid, Panocon, Phenothiocarb;
InChI formel InChI=1S/C13H19NO2S/c1-14(2)13(15)17-11-7-6-10-16-12-8-4-3-5-9-12/h3-5,8-9H,6-7,10-11H2,1-2H3
Lösningstyp Single Solution
LEDER CN(C)C(=O)SCCCCOc1ccccc1
IUPAC-namn S-(4-phenoxybutyl) N,N-dimethylcarbamothioate
Lösningsmedel eller matris Toluene
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 253.36
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 253.1136 g/mol