missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fenothiocarb 50 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30315819
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30315819 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30315819 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13497500AC50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Fenothiocarb
CAS 62850-32-2
Analyt- eller komponentnamn Fenothiocarb
Frakt skick +20°C
Molekylformel C13 H19 N O2 S
Koncentration 50 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C13H19NO2S/c1-14(2)13(15)17-11-7-6-10-16-12-8-4-3-5-9-12/h3-5,8-9H,6-7,10-11H2,1-2H3
LEDER CN(C)C(=O)SCCCCOc1ccccc1
IUPAC-namn S-(4-phenoxybutyl) N,N-dimethylcarbamothioate
Lösningsmedel eller matris Acetone
Molekylvikt (g/mol) 253.36
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 253.1136 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.