Läs mer
Fenothiocarb (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenothiocarb |
| CAS | 62850-32-2 |
| Molekylformel | C13 H19 N O2 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | ENT 27,579, 2-(Ethylthio)phenyl methylcarbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO2S/c1-14(2)13(15)17-11-7-6-10-16-12-8-4-3-5-9-12/h3-5,8-9H,6-7,10-11H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)C(=O)SCCCCOc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | S-(4-phenoxybutyl) N,N-dimethylcarbamothioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.36 |
| Formel vikt | 253.1136 |