Läs mer
Fenoxanil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenoxanil |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18Cl2N2O2/c1-9(2)15(4,8-18)19-14(20)10(3)21-13-6-5-11(16)7-12(13)17/h5-7,9-10H,1-4H3,(H,19,20) |
| Formel vikt | 328.0745 |