Läs mer
Fenoxaprop-ethyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenoxaprop-ethyl |
| CAS | 66441-23-4 |
| Molekylformel | C18 H16 Cl N O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Propanoic acid, 2-[4-[(6-chloro-2-benzoxazolyl)oxy]phenoxy]-, ethyl ester, (±)-, (±)-Fenoxaprop-ethyl, Acclaim, Acclaim (herbicide), Ethyl 2-[4-(6-chlorobenzoxazolyl-2-oxy)phenoxy]propionate, Fenoxaprop ethyl ester, Fenoxaprop-ethyl, Furore, HOE 33171, HOE-A 25-01, Whip |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16ClNO5/c1-3-22-17(21)11(2)23-13-5-7-14(8-6-13)24-18-20-15-9-4-12(19)10-16(15)25-18/h4-11H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(C)Oc1ccc(Oc2oc3cc(Cl)ccc3n2)cc1 |
| IUPAC-namn | ethyl 2-[4-[(6-chloro-1,3-benzoxazol-2-yl)oxy]phenoxy]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 361.78 |
| Formel vikt | 361.0717 |