Läs mer
Fenoxaprop-P-ethyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenoxaprop-P-ethyl (R-enantiomer) |
| CAS | 71283-80-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fenoxaprop-P-ethyl (R-enantiomer) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H16 Cl N O5 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16ClNO5/c1-3-22-17(21)11(2)23-13-5-7-14(8-6-13)24-18-20-15-9-4-12(19)10-16(15)25-18/h4-11H,3H2,1-2H3/t11-/m1/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2oc3cc(Cl)ccc3n2)cc1 |
| IUPAC-namn | ethyl (2R)-2-[4-[(6-chloro-1,3-benzoxazol-2-yl)oxy]phenoxy]propanoate |
| Visa mer |