Läs mer
Fenoxaprop-P-ethyl, MedChemExpress
Produktkod. 16462296
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
16462296 500 mg
1 options
Produktkod. 16462296 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB2013
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Fenoxaprop-P-ethyl is a post-emergent phenoxy herbicide of the aryloxyphenoxy propionate group.
Fenoxaprop-P-ethyl is a post-emergent phenoxy herbicide of the aryloxyphenoxy propionate group.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenoxaprop-P-ethyl
CAS 71283-80-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H16ClNO5
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (276.41 mM)
LEDER C[C@@H](OC1=CC=C(OC2=NC3=CC=C(Cl)C=C3O2)C=C1)C(OCC)=O
Molekylvikt (g/mol) 361.78
Formel vikt 361.78
Procent renhet 97.72%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid