Learn More
Fenoxaprop-P, TRC
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | Fenoxaprop-P (R-enantiomer) |
| CAS | 113158-40-0 |
| Molekylformel | C16 H12 Cl N O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Fenoxaprop-P, Propanoic acid, 2-[4-[(6-chloro-2-benzoxazolyl)oxy]phenoxy]-, (2R)-, (2R)-2-[4-[(6-Chloro-2-benzoxazolyl)oxy]phenoxy]propanoic acid (ACI), Propanoic acid, 2-[4-[(6-chloro-2-benzoxazolyl)oxy]phenoxy]-, (R)- (ZCI), (R)-2-(4-(6-Chloro-2-benzoxazolyloxy)phenoxy)propionic acid, (R)-Fenoxaprop, (R)-Fenoxaprop acid, Fenoxaprop P, HOE 088406 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12ClNO5/c1-9(15(19)20)21-11-3-5-12(6-4-11)22-16-18-13-7-2-10(17)8-14(13)23-16/h2-9H,1H3,(H,19,20)/t9-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](Oc1ccc(Oc2oc3cc(Cl)ccc3n2)cc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-[4-[(6-chloro-1,3-benzoxazol-2-yl)oxy]phenoxy]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 333.72 |
| Formel vikt | 333.0404 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?