Läs mer
Fenoxycarb, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenoxycarb |
| CAS | 72490-01-8 |
| Molekylformel | C17 H19 N O4 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Carbamic acid, N-[2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]-, ethyl ester, Carbamic acid, [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]-, ethyl ester (9CI), ABG 6215, Eclipse, Eclipse (growth regulator), Et 2-(p-phenoxyphenoxy)ethylcarbamate, Ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate, Fenoxycarb, Insegar, Logic, Logic (growth regulator), Phenoxycarb, Ro 13-5223 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19NO4/c1-2-20-17(19)18-12-13-21-14-8-10-16(11-9-14)22-15-6-4-3-5-7-15/h3-11H,2,12-13H2,1H3,(H,18,19) |
| LEDER | CCOC(=O)NCCOc1ccc(Oc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC-namn | ethyl N-[2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.34 |
| Formel vikt | 301.1314 |