missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fenpipramide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenpipramide |
| CAS | 77-01-0 |
| Molekylformel | C21H26N2O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-desmethyl Resantin, α,α-Diphenyl-1-piperidinebutanamide, 2,2-Diphenyl-4-(1-piperidyl)butanamide, 2,2-Diphenyl-4-piperidinobutanoic Acid Amide, NSC 8005, α,α-Diphenyl-1-piperidinebutyramide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N2O/c22-20(24)21(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-23-15-8-3-9-16-23/h1-2,4-7,10-13H,3,8-9,14-17H2,(H2,22,24) |
| LEDER | NC(C(CCN1CCCCC1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.44 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?