missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fenpiprane Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenpiprane Hydrochloride |
| CAS | 3329-14-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fenpiprane Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H25 N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Piperidine, 1-(3,3-diphenylpropyl)-, hydrochloride (1:1), Piperidine, 1-(3,3-diphenylpropyl)-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI,9CI), 1,1-Diphenyl-3-piperidinopropane hydrochloride, 1-(3,3-Diphenylpropyl)piperidine hydrochloride, Fenpiprane hydrochloride, N-(3,3-Diphenylpropyl)piperidine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25N.ClH/c1-4-10-18(11-5-1)20(19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;/h1-2,4-7,10-13,20H,3,8-9,14-17H2;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.C(CN1CCCCC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?