missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fenpiverinium Bromide, TRC

Produktkod. 30008455
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008455 10 mg
30009308 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30008455 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF24900010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 125-60-0
Molekylformel C22 H29 N2 O . Br
Molekylvikt (g/mol) 417.38
Synonym Piperidinium, 1-(4-amino-4-oxo-3,3-diphenylbutyl)-1-methyl-, bromide (1:1), 1-(3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)-1-methylpiperidinium bromide (6CI,7CI), Piperidinium, 1-(3-carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)-1-methyl-, bromide (8CI), Piperidinium, 1-(4-amino-4-oxo-3,3-diphenylbutyl)-1-methyl-, bromide (9CI), 12494Hoechst, 2,2-Diphenyl-2-(2-piperidinoethyl)acetamide methyl bromide, 2-(Diphenylpiperidinoethyl)acetamide methobromide, 2-(Diphenylpiperidinoethyl)acetamide methyl bromide, Baralgin-Amid, Baralgin-Amide, Bulgar amide, Fenpipramide methobromide, Fenpiverinium bromide, Hoechst 12494, Resantin, U 0385, α,α-Diphenyl-1-piperidinebutyramide methobromide, α,α-Diphenyl-γ-piperidylbutyramide methobromide
IUPAC-namn 4-(1-methylpiperidin-1-ium-1-yl)-2,2-diphenylbutanamide;bromide
LEDER [Br-].C[N+]1(CCC(C(=O)N)(c2ccccc2)c3ccccc3)CCCCC1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Fenpiverinium Bromide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H28N2O.BrH/c1-24(16-9-4-10-17-24)18-15-22(21(23)25,19-11-5-2-6-12-19)20-13-7-3-8-14-20;/h2-3,5-8,11-14H,4,9-10,15-18H2,1H3,(H-,23,25);1H
Formel vikt 416.1463
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.