Läs mer
Fenpropathrin, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-Fenpropathrin |
| CAS | 39515-41-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | (±)-Fenpropathrin |
| Frakt skick | +20 °C |
| Molekylformel | C22 H23 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, (±)-Fenpropathrin, 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, Danimen, Danitol, Danitol 10EC, Danitol 2.4EC, Danitol Fiori, Fenpropanate, Fenpropathrin, Kilumal, Meiothrin, Meothrin, Miothrin, Rody, S 3206, SD 41706, Smash, Tame, WL 41706, XE 938, α-Cyano-3-phenoxybenzyl 2,2,3,3-tetramethylcyclopropanecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H23NO3/c1-21(2)19(22(21,3)4)20(24)26-18(14-23)15-9-8-12-17(13-15)25-16-10-6-5-7-11-16/h5-13,18-19H,1-4H3 |
| LEDER | CC1(C)C(C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2)C1(C)C |
| IUPAC-namn | [cyano-(3-fenoxyfenyl)metyl] 2,2,3,3-tetrametylcyklopropan-1-karboxylat |
| Visa mer |