Läs mer
Fenpropidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenpropidin |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H31N/c1-16(15-20-12-6-5-7-13-20)14-17-8-10-18(11-9-17)19(2,3)4/h8-11,16H,5-7,12-15H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 273.2457 |
| Procent renhet | >95% |