missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fenpropimorph-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenpropimorph-d3 |
| CAS | 1292815-71-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C20H30D3NO |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2R,6S)-rel-4-[3-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-2-(methyl-d3)propyl]-2,6-dimethylmorpholine, cis-4-[3-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-2-(methyl-d3)propyl]-2,6-dimethyl- morpholine, cis-4-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-(methyl-d3)propyl]-2,6-dimethyl- morpholine, BAS 42100F-d3, Corbel-d3, Forbel 750-d3, Mistral-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H33NO/c1-15(12-21-13-16(2)22-17(3)14-21)11-18-7-9-19(10-8-18)20(4,5)6/h7-10,15-17H,11-14H2,1-6H3/t15?,16-,17+/i1D3 |
| LEDER | CC(C)(C)C(C=C1)=CC=C1CC(C([2H])([2H])[2H])CN2C[C@@H](C)O[C@@H](C)C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.5 |
| Formel vikt | 306.275 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?