Läs mer
Fenpyrazamine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318512
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30318512 1 ml
1 options
Produktkod. 30318512 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13544000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenpyrazamine
CAS 473798-59-3
Analyt- eller komponentnamn Fenpyrazamine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H21 N3 O2 S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1H-Pyrazole-1-carbothioic acid, 5-amino-2,3-dihydro-2-(1-methylethyl)-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-, S-2-propen-1-yl ester, 1H-Pyrazole-1-carbothioic acid, 5-amino-2,3-dihydro-2-(1-methylethyl)-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-, S-2-propenyl ester (9CI), 1-[(2-Propenylthio)carbonyl]-2-(1-methylethyl)-4-(2-methylphenyl)-5-amino-1H-pyrazol-3-one, Fenpyrazamine, S 2188, S 2188 (herbicide)
InChI formel InChI=1S/C17H21N3O2S/c1-5-10-23-17(22)20-15(18)14(16(21)19(20)11(2)3)13-9-7-6-8-12(13)4/h5-9,11H,1,10,18H2,2-4H3
LEDER CC(C)N1N(C(=O)SCC=C)C(=C(C1=O)c2ccccc2C)N
IUPAC-namn S-prop-2-enyl 5-amino-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2-propan-2-ylpyrazole-1-carbothioate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 331.43
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 331.1354 g/mol