Läs mer
Fenpyroximate, TRC
Produktkod. 30137085
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137085 5 g
18052010 500 mg
18032720 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137085 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF2488805G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111812-58-9
Molekylformel C24 H27 N3 O4
Molekylvikt (g/mol) 421.49
Synonym Benzoic acid, 4-[[[[(1,3-dimethyl-5-phenoxy-1H-pyrazol-4-yl)methylene]amino]oxy]methyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, Fenpyroximate
IUPAC-namn tert-butyl 4-[[(1,3-dimethyl-5-phenoxypyrazol-4-yl)methylideneamino]oxymethyl]benzoate
LEDER Cc1nn(C)c(Oc2ccccc2)c1C=NOCc3ccc(cc3)C(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenpyroximate (E/Z Mix)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C24H27N3O4/c1-17-21(22(27(5)26-17)30-20-9-7-6-8-10-20)15-25-29-16-18-11-13-19(14-12-18)23(28)31-24(2,3)4/h6-15H,16H2,1-5H3
Formel vikt 421.2002
Procent renhet >95%