Läs mer
Fenquinotrione 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenquinotrione |
| CAS | 1342891-70-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fenquinotrione |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C22 H17 Cl N2 O5 |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 1,3-Cyclohexanedione, 2-[[8-chloro-3,4-dihydro-4-(4-methoxyphenyl)-3-oxo-2-quinoxalinyl]carbonyl]- |
| InChI formel | InChI=1S/C22H17ClN2O5/c1-30-13-10-8-12(9-11-13)25-15-5-2-4-14(23)19(15)24-20(22(25)29)21(28)18-16(26)6-3-7-17(18)27/h2,4-5,8-11,18H,3,6-7H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1)N2C(=O)C(=Nc3c(Cl)cccc23)C(=O)C4C(=O)CCCC4=O |
| Visa mer |