missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fenquinotrione metabolite C, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenquinotrione Metabolite C |
| CAS | 1112127-95-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fenquinotrione Metabolite C |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C16 H11 Cl N2 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 8-Chloro-3,4-dihydro-4-(4-methoxyphenyl)-3-oxo-2-quinoxalinecarboxylic acid (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H11ClN2O4/c1-23-10-7-5-9(6-8-10)19-12-4-2-3-11(17)13(12)18-14(15(19)20)16(21)22/h2-8H,1H3,(H,21,22) |
| LEDER | COc1ccc(cc1)N2C(=O)C(=Nc3c(Cl)cccc23)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 8-chloro-4-(4-methoxyphenyl)-3-oxoquinoxaline-2-carboxylic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?