Läs mer
Fenquinotrione, TRC
Produktkod. 30404341
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30404341 10 mg
30400160 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30404341 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF02362010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1342891-70-6
Molekylformel C22 H17 Cl N2 O5
Molekylvikt (g/mol) 424.8338
Synonym 1,3-Cyclohexanedione, 2-[[8-chloro-3,4-dihydro-4-(4-methoxyphenyl)-3-oxo-2-quinoxalinyl]carbonyl]-, Fenquinotrione
IUPAC-namn 2-[8-kloro-4-(4-metoxifenyl)-3-oxokinoxalin-2-karbonyl]cyklohexan-1,3-dion
LEDER COc1ccc(cc1)N2C(=O)C(=Nc3c(Cl)cccc23)C(=O)C4C(=O)CCCC4=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenquinotrione
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H17ClN2O5/c1-30-13-10-8-12(9-11-13)25-15-5-2-4-14(23)19(15)24-20(22(25)29)21(28)18-16(26)6-3-7-17(18)27/h2,4-5,8-11,18H,3,6-7H2,1H3
Formel vikt 424.0826