Läs mer
Fenquizone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenquizone |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8BrFO/c1-2-9(12)6-3-4-8(11)7(10)5-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| Formel vikt | 229.97 |