Läs mer
Fenquizone, TRC
Produktkod. 30135710
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135710 50 mg
30007792 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135710 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF24985050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20287-37-0
Molekylformel C14 H12 Cl N3 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 337.78
Synonym 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydro-4-oxo-2-phenyl-6-quinazolinesulfonamide;
IUPAC-namn 1-(3-Brom-4-fluorfenyl) propan-1-ett
LEDER NS(=O)(=O)c1cc2C(=O)NC(Nc2cc1Cl)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenquizone
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H8BrFO/c1-2-9(12)6-3-4-8(11)7(10)5-6/h3-5H,2H2,1H3
Formel vikt 229.97