Läs mer
Fenretinide, MedChemExpress
Produktkod. 16452577
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16452577 50 mg -
16426478 10 mg 10mg
16466746 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16452577 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15373
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Fenretinide (4-HPR) is a synthetic retinoid deriverative, binding to the retinoic acid receptors (RAR) at concentrations necessary to induce cell death.
Fenretinide (4-HPR) is a synthetic retinoid deriverative, binding to the retinoic acid receptors (RAR) at concentrations necessary to induce cell death.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenretinide
CAS 65646-68-6
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H33NO2
Kvantitet 50 mg
Synonym 4-HPR
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 130 mg/mL (332.01 mM)
LEDER CC(/C=C/C=C(/C=C/C1=C(CCCC(C)1C)C)C)=C\C(NC2=CC=C(O)C=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 391.55
Formel vikt 391.55
Procent renhet 99.08%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death