Läs mer
Fenspiride hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Fenspiride, an orally active non-steroidal antiinflammatory agent, is an antagonist of H1-histamine receptor. Fenspiride inhibites phosphodiesterase 3 (PDE3), phosphodiesterase 4 (PDE4) and phosphodiesterase 5 (PDE5) activities with -log IC50 values of 3.44, 4.16 and approximately 3.8, respectively. Fenspiride can be used for the research of respiratory diseases.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenspiride hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 8-7-5053 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H21ClN2O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | H2O : 50 mg/mL (168.47 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (112.30 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1OC2(CCN(CCC3=CC=CC=C3)CC2)CN1.[H]Cl |
| Visa mer |