Läs mer
Fenspiride Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Fenspiride Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenspiride Hydrochloride |
| CAS | 8-7-5053 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fenspiride Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H20 N2 O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one, 8-(2-phenylethyl)-, hydrochloride (1:1), 1-Oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one, 8-(2-phenylethyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-Oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one, 8-phenethyl-, monohydrochloride (8CI), 8-Phenethyl-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride, Decaspir, Decaspiride, Erespal, Fenspiride hydrochloride, Fluiden, JP 428, NAT 333, NDR 5998A, Pneumorel, Tegencia, Viarespan |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N2O2.ClH/c18-14-16-12-15(19-14)7-10-17(11-8-15)9-6-13-4-2-1-3-5-13;/h1-5H,6-12H2,(H,16,18);1H |
| LEDER | Cl.O=C1NCC2(CCN(CCc3ccccc3)CC2)O1 |
| IUPAC-namn | 8-(2-phenylethyl)-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one;hydrochloride |
| Visa mer |