Läs mer
Fenspirid hydroklorid, TRC
Produktkod. 30138674
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138674 2.5 g
17944465 50 mg
17984655 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138674 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF2650002.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5053-08-7
Molekylformel C15 H20 N2 O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 296.79
Synonym 1-Oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one, 8-(2-phenylethyl)-, hydrochloride (1:1), 1-Oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one, 8-(2-phenylethyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-Oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one, 8-phenethyl-, monohydrochloride (8CI), 8-Phenethyl-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride, Decaspir, Decaspiride, Erespal, Fenspiride hydrochloride, Fluiden, JP 428, NAT 333, NDR 5998A, Pneumorel, Tegencia, Viarespan
IUPAC-namn 8-(2-fenyletyl)-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]dekan-2-ett; hydroklorid
LEDER Cl.O=C1NCC2(CCN(CCc3ccccc3)CC2)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenspiride Hydrochloride
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C15H20N2O2.ClH/c18-14-16-12-15(19-14)7-10-17(11-8-15)9-6-13-4-2-1-3-5-13;/h1-5H,6-12H2,(H,16,18);1H
Formel vikt 296.1292