Läs mer
Fenspirid N-oxid, TRC
Produktkod. 30137602
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137602 100 mg
30012341 25 mg
30011462 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137602 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF265010100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 210690-26-9
Molekylformel C15H20N2O3
Molekylvikt (g/mol) 276.33
Synonym trans- 8-(2-Phenylethyl)-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one 8-Oxide, (5α,8β)-8-(2-Phenylethyl)-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one 8-Oxide;
LEDER [O-][N+]1(CCc2ccccc2)CCC3(CC1)CNC(=O)O3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenspiride N-Oxide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H20N2O3/c18-14-16-12-15(20-14)7-10-17(19,11-8-15)9-6-13-4-2-1-3-5-13/h1-5H,6-12H2,(H,16,18)