Läs mer
Fensulfothion 1000 μg/ml i Toluene, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325299
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30325299 1 ml
1 options
Produktkod. 30325299 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13570000TO1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fensulfothion
CAS 115-90-2
Analyt- eller komponentnamn Fensulfothion
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C11 H17 O4 P S2
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-[4-(methylsulfinyl)phenyl] ester, Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-[p-(methylsulfinyl)phenyl] ester (6CI,7CI,8CI), Phenol, p-(methylsulfinyl)-, O-ester with O,O-di-Et phosphorothioate (6CI), Agricur, B 25141, BAY 25141, Chemagro 25141, DMSP, Daconit, Dasanit, ENT 24,945, Fensulfothion, O,O-Diethyl O-(4-methylsulfinylphenyl) monothiophosphate, O,O-Diethyl O-[4-(methylsulfinyl)phenyl] phosphorothioate, O,O-Diethyl O-[p-(methylsulfinyl)phenyl] phosphorothioate, S 767, Terracur P, VUAgt 108, VUAgt 96
InChI formel InChI=1S/C11H17O4PS2/c1-4-13-16(17,14-5-2)15-10-6-8-11(9-7-10)18(3)12/h6-9H,4-5H2,1-3H3
LEDER CCOP(=S)(OCC)Oc1ccc(cc1)S(=O)C
IUPAC-namn dietoxi-(4-metylsulfinylfenoxi)-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
Lösningsmedel eller matris Toluen
Molekylvikt (g/mol) 308.35
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 308,0306 g/mol