Läs mer
Fensulfothion Oxon Sulfide, TRC
Produktkod. 30398970
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30398970 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30398970 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF2655302.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fensulfothion-oxon-sulfide
CAS 3070-13-1
Molekylformel C11 H17 O4 P S
Kvantitet 2.5 g
Synonym Phosphoric acid, diethyl 4-(methylthio)phenyl ester, Phosphoric acid, diethyl p-(methylthio)phenyl ester (6CI,7CI,8CI), Phenol, p-(methylthio)-, diethyl phosphate (8CI), Fensulfothion oxon sulfide, NSC 132955, O,O-Diethyl O-(4-methylthiophenyl) phosphate, Fensulfothion-oxon-sulfide
InChI formel InChI=1S/C11H17O4PS/c1-4-13-16(12,14-5-2)15-10-6-8-11(17-3)9-7-10/h6-9H,4-5H2,1-3H3
LEDER CCOP(=O)(OCC)Oc1ccc(SC)cc1
IUPAC-namn diethyl (4-methylsulfanylphenyl) phosphate
Molekylvikt (g/mol) 276.29
Formel vikt 276.0585