missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fensulfothion Oxon Sulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fensulfothion-oxon-sulfide |
| CAS | 3070-13-1 |
| Molekylformel | C11 H17 O4 P S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Phosphoric acid, diethyl 4-(methylthio)phenyl ester, Phosphoric acid, diethyl p-(methylthio)phenyl ester (6CI,7CI,8CI), Phenol, p-(methylthio)-, diethyl phosphate (8CI), Fensulfothion oxon sulfide, NSC 132955, O,O-Diethyl O-(4-methylthiophenyl) phosphate, Fensulfothion-oxon-sulfide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17O4PS/c1-4-13-16(12,14-5-2)15-10-6-8-11(17-3)9-7-10/h6-9H,4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOP(=O)(OCC)Oc1ccc(SC)cc1 |
| IUPAC-namn | diethyl (4-methylsulfanylphenyl) phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.29 |
| Formel vikt | 276.0585 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?