Läs mer
Fensulfothion Oxon Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fensulfothion-oxon-sulfone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17O6PS/c1-4-15-18(12,16-5-2)17-10-6-8-11(9-7-10)19(3,13)14/h6-9H,4-5H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 308.0483 |