Läs mer
Fensulfothion Sulfid, TRC
Produktkod. 30401853
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30401853 1 g
1 options
Produktkod. 30401853 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF2655401G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fensulfothion-sulfide
CAS 3070-15-3
Molekylformel C11 H17 O3 P S2
Kvantitet 1 g
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-[4-(methylthio)phenyl] ester, Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-[p-(methylthio)phenyl] ester (6CI,7CI,8CI), Phenol, p-(methylthio)-, O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Fensulfothion sulfide, O,O-Diethyl O-[p-(methylthio)phenyl] phosphorothioate
InChI formel InChI=1S/C11H17O3PS2/c1-4-12-15(16,13-5-2)14-10-6-8-11(17-3)9-7-10/h6-9H,4-5H2,1-3H3
LEDER CCOP(=S)(OCC)Oc1ccc(SC)cc1
IUPAC-namn dietoxi-(4-metylsulfanylfenoxi)-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
Molekylvikt (g/mol) 292.35
Formel vikt 292.0357