Läs mer
Fensulfothion Sulfone, TRC
Produktkod. 30041382
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041382 50 mg
30010661 500 mg
30012168 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30041382 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF26552050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14255-72-2
Molekylformel C11 H17 O5 P S2
Molekylvikt (g/mol) 324.35
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-[4-(methylsulfonyl)phenyl] ester, Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-[p-(methylsulfonyl)phenyl] ester (7CI,8CI), Phosphorothioic acid, diethyl O-[p-(methylsulfonyl)phenyl] ester (6CI), Phenol, p-(methylsulfonyl)-, O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Dasanit sulfone, Dasanit sulphone, Fensulfothion sulfone, O,O-Diethyl O-(4-methylsulfonylphenyl) phosphorothioate
IUPAC-namn dietoxi-(4-metylsulfonylfenoxi)-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
LEDER CCOP(=S)(OCC)Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fensulfothion-sulfone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H17O5PS2/c1-4-14-17(18,15-5-2)16-10-6-8-11(9-7-10)19(3,12)13/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Formel vikt 324.0255
Procent renhet >95%