Läs mer
Fensulfothion, TRC
Produktkod. 30403188
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30403188 500 mg
30402133 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30403188 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF265490500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115-90-2
Molekylformel C11 H17 O4 P S2
Molekylvikt (g/mol) 308.35
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-[4-(methylsulfinyl)phenyl] ester, Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-[p-(methylsulfinyl)phenyl] ester (6CI,7CI,8CI), Phenol, p-(methylsulfinyl)-, O-ester with O,O-di-Et phosphorothioate (6CI), Agricur, B 25141, BAY 25141, Chemagro 25141, DMSP, Daconit, Dasanit, ENT 24,945, Fensulfothion, O,O-Diethyl O-(4-methylsulfinylphenyl) monothiophosphate, O,O-Diethyl O-[4-(methylsulfinyl)phenyl] phosphorothioate, O,O-Diethyl O-[p-(methylsulfinyl)phenyl] phosphorothioate, S 767, Terracur P, VUAgt 108, VUAgt 96
IUPAC-namn dietoxi-(4-metylsulfinylfenoxi)-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
LEDER CCOP(=S)(OCC)Oc1ccc(cc1)S(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fensulfothion
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H17O4PS2/c1-4-13-16(17,14-5-2)15-10-6-8-11(9-7-10)18(3)12/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Formel vikt 308.0306