Läs mer
Fenthion 1000 μg/ml i Toluen, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30319932
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30319932 1 ml
1 options
Produktkod. 30319932 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13580000TO1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenthion
CAS 55-38-9
Analyt- eller komponentnamn Fenthion
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C10 H15 O3 P S2
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Fenthion
InChI formel InChI=1S/C10H15O3PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)16-4)13-14(15,11-2)12-3/h5-7H,1-4H3
LEDER COP(=S)(OC)Oc1ccc(SC)c(C)c1
IUPAC-namn dimetoxi-(3-metyl-4-metylsulfanylfenoxid)-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
Lösningsmedel eller matris Toluen
Molekylvikt (g/mol) 278.33
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 278,02 g/mol