missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fenthion D6 & Atrazine D5 Mixture 579 50 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Atrazine-d5∣Fenthion-d6 |
| CAS | 163165-75-1, 1189662-83-6 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetone |
| Kvantitet | 1 mL |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Atrazine-d5 50 μg/mL∣Fenthion-d6 50 μg/mL |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?