Learn More
Fenthion-sulfone, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16626213 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
16626213 10 mg 10mg
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16626213 Leverandør Honeywell Fluka Leverandørnr. R169810MG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Fenthion-sulfone
CAS 3761-42-0
CAS Max % ≤ 100%
Beilstein 8144183
Color Colorless
Melting Point 76°C to 81°C
Synonym O,O-Dimethyl O-(4-(methylsulfonyl)-m-tolyl) phosphorothioate
Molecular Weight (g/mol) 310.33 g/mol
Quantity 10 mg
Grade Acaricides and Insecticides
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.