Läs mer
Fenthion Sulfon, TRC
Produktkod. 18061520
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18061520 25 mg
18011630 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18061520 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF27801525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3761-42-0
Molekylformel C10 H15 O5 P S2
Molekylvikt (g/mol) 310.33
Synonym Fenthion Sulfone, Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[3-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl] ester (9CI, ACI), Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[4-(methylsulfonyl)-m-tolyl] ester (7CI, 8CI), Fenthion sulfone
IUPAC-namn dimetoxi-(3-metyl-4-metylsulfonylfenoxi)-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
LEDER COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenthion-sulfone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15O5PS2/c1-8-7-9(15-16(17,13-2)14-3)5-6-10(8)18(4,11)12/h5-7H,1-4H3
Formel vikt 310.0099
Procent renhet >95%