Läs mer
Fenthion-sulfoxid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316617
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30316617 1 ml
1 options
Produktkod. 30316617 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13586500AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenthion-sulfoxide
CAS 3761-41-9
Analyt- eller komponentnamn Fenthion-sulfoxide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H15 O4 P S2
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C10H15O4PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)17(4)11)14-15(16,12-2)13-3/h5-7H,1-4H3
LEDER COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)C
IUPAC-namn dimetoxi-(3-metyl-4-metylsulfinylfenoxi)-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 294.33
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 294,0149 g/mol