missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fenthion Sulfoxide-d6, TRC

Produktkod. 30400030
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30400030 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30400030 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF27801210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Fenthion-sulfoxide D6 (O,O-dimethyl D6)
CAS 2733270-79-4
Molekylformel C10 2H6 H9 O4 P S2
Kvantitet 10 mg
Synonym Fenthion Sulfoxide D6 (O,O-dimethyl D6)
InChI formel InChI=1S/C10H15O4PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)17(4)11)14-15(16,12-2)13-3/h5-7H,1-4H3/i2D3,3D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)C)OC([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn (3-methyl-4-methylsulfinylphenoxy)-sulfanylidene-bis(trideuteriomethoxy)-λ^{5}-phosphane
Molekylvikt (g/mol) 300.36
Formel vikt 300.0526
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.