Läs mer
Fenthion Sulfoxide, TRC
Produktkod. 30134267
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134267 1 g
18083410 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134267 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF2780101G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3761-41-9
Molekylformel C10 H15 O4 P S2
Molekylvikt (g/mol) 294.33
Synonym Fenthion Sulfoxide, Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[3-methyl-4-(methylsulfinyl)phenyl] ester (9CI, ACI), Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[4-(methylsulfinyl)-m-tolyl] ester (7CI, 8CI), Fensulfoxide, Fenthion sulfoxide, Mesulfenfos, Mesulfenphos
IUPAC-namn dimetoxi-(3-metyl-4-metylsulfinylfenoxi)-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
LEDER COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenthion-sulfoxide
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H15O4PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)17(4)11)14-15(16,12-2)13-3/h5-7H,1-4H3
Formel vikt 294.0149