Läs mer
Fenthion, TRC
Produktkod. 30134513
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134513 10 g
30134386 25 g
17927979 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134513 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF27800010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55-38-9
Molekylformel C10 H15 O3 P S2
Molekylvikt (g/mol) 278.33
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl] ester (9CI, ACI), m-Cresol, 4-(methylthio)-, O-ester with O,O-di-Me phosphorothioate (6CI), Phosphorothioic acid (H3PO3S), O,O-dimethyl O-4-(methylthio)-m-tolyl ester (6CI), Phosphorothioic acid, dimethyl [4-(methylthio)-m-tolyl] ester (7CI), Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[4-(methylthio)-m-tolyl] ester (8CI), B 29493, BAY 29493, Baycid, Bayer 9007, Baytex, Dimethyl 4-methylthio-m-tolyl phosphorothioate, ENT 25540, Entex, Fenthion, Fenthion-methyl, Lebaycid, Mercaptofos, Mercaptophos, MeSH ID: D005284, MPP, MPP (pesticide), O,O-Dimethyl O-(3-methyl-4-methylmercaptophenyl) phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-(3-methyl-4-methylthiophenyl) thiophosphate, O,O-Dimethyl O-(4-methylthio-3-methylphenyl) phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-4-(methylmercapto)-3-methylphenyl phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-4-(methylmercapto)-3-methylphenyl thiophosphate, O,O-Dimethyl O-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl] phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-[4-(methylthio)-m-tolyl] phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-[4-(methylthio)-m-tolyl] thiophosphate, OMS 2, Phenthion, Queletox, S 1752, Spotton, Sulfidophos, Talodex, Tiguvon
IUPAC-namn dimetoxi-(3-metyl-4-metylsulfanylfenoxid)-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
LEDER COP(=S)(OC)Oc1ccc(SC)c(C)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenthion
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H15O3PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)16-4)13-14(15,11-2)12-3/h5-7H,1-4H3
Formel vikt 278.02