Läs mer
Fenthoxon Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenthoxon Sulfone |
| CAS | 14086-35-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 H15 O6 P S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Phosphoric acid, dimethyl 3-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl ester, Phosphoric acid, dimethyl 4-(methylsulfonyl)-m-tolyl ester (7CI,8CI), m-Cresol, 4-(methylsulfonyl)-, dimethyl phosphate (8CI), Fenoxon sulfone, Fenthion O-analog sulfone, Fenthion oxon sulfone, Fenthion-oxon-sulfone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15O6PS/c1-8-7-9(16-17(11,14-2)15-3)5-6-10(8)18(4,12)13/h5-7H,1-4H3 |
| LEDER | COP(=O)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | dimethyl (3-methyl-4-methylsulfonylphenyl) phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.26 |
| Visa mer |