Läs mer
Fenthoxon Sulfoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenthoxon Sulfoxide |
| CAS | 6552-13-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 H15 O5 P S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Fenthion Oxon Sulfoxide, Phosphoric acid, dimethyl 3-methyl-4-(methylsulfinyl)phenyl ester, Phosphoric acid, dimethyl 4-(methylsulfinyl)-m-tolyl ester (7CI,8CI), Fenoxon sulfoxide, Fenthion oxon sulfoxide, Fenthion-oxon-sulfoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15O5PS/c1-8-7-9(5-6-10(8)17(4)12)15-16(11,13-2)14-3/h5-7H,1-4H3 |
| LEDER | COP(=O)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)C |
| IUPAC-namn | dimethyl (3-methyl-4-methylsulfinylphenyl) phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.2619 |
| Visa mer |