Läs mer
Fenthoxon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenthoxon |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15O4PS/c1-8-7-9(5-6-10(8)16-4)14-15(11,12-2)13-3/h5-7H,1-4H3 |
| Formel vikt | 262.0429 |
| Procent renhet | >95% |