Läs mer
Fentikonazolnitrat, Mikromol™
Produktkod. 17940916
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17940916 250 mg
1 options
Produktkod. 17940916 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1216.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Fentikonazolnitrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenticonazole nitrate
CAS 73151-29-8
Analyt- eller komponentnamn Fenticonazole nitrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C24 H20 Cl2 N2 O S . H N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Fenticonazole nitrate, 1-[(2RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylsulfanyl)benzyl]oxy]ethyl]-1H-imidazole nitrate, 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylthio)phenyl]methoxy]ethyl]-, nitrate (1:1), 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2, 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylthio)phenyl]methoxy]ethyl]-, mononitrate (9CI), Falvin, Feniconazole nitrate, Fentiderm, REC 15-1476
InChI formel InChI=1S/C24H20Cl2N2OS.HNO3/c25-19-8-11-22(23(26)14-19)24(15-28-13-12-27-17-28)29-16-18-6-9-21(10-7-18)30-20-4-2-1-3-5-20;2-1(3)4/h1-14,17,24H,15-16H2;(H,2,3,4)
LEDER O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccc(Sc4ccccc4)cc3)c(Cl)c1
IUPAC-namn 1-[2-(2,4-diklorofenyl)-2-[(4-fenylsulfanylfenyl)metoxy]etyl]imidazol; Salpetersyra
Molekylvikt (g/mol) 518.41
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 517,063 g/mol