Läs mer
Fenticonazolnitrat, Thermo Scientific™
Produktkod. 17505555 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17505555 250 mg
17595545 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 17505555 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 468792500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Kemiska identifierare
CAS 73151-29-8
Molekylformel C24H21Cl2N3O4S
Molekylvikt (g/mol) 518.41
MDL-nummer 00941391
InChI-nyckel FJNRUWDGCVDXLU-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn l-[2-(2,4-diklorfenyl)-2-{[4-(fenylsulfanyl)fenyl]metoxi}etyl]-lH-imidazol; salpetersyra
LEDER O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(C(CN2C=CN=C2)OCC2=CC=C(SC3=CC=CC=C3)C=C2)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenticonazole nitrate
Förpackning Glasflaska
Analyscertifikat Available
Fysisk form Kristallint pulver
Färg Vitt
Smältpunkt 133°C to 137°C
Merck Index 13-4033