Läs mer
Fenticonazolnitrat, Thermo Scientific™
Produktkod. 17595545 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17595545 1 g
17505555 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17595545 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 468790010
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 73151-29-8
Molekylformel C24H21Cl2N3O4S
Molekylvikt (g/mol) 518.41
MDL-nummer 00941391
InChI-nyckel FJNRUWDGCVDXLU-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn l-[2-(2,4-diklorfenyl)-2-{[4-(fenylsulfanyl)fenyl]metoxi}etyl]-lH-imidazol; salpetersyra
LEDER O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(C(CN2C=CN=C2)OCC2=CC=C(SC3=CC=CC=C3)C=C2)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenticonazole nitrate
Förpackning Glasflaska
Analyscertifikat Tillgänglig
Fysisk form Kristallint pulver
Färg Vitt
Smältpunkt 133 °C till 137 °C
Merck Index 13-4033
Kvantitet 1 g